Learn More
6-Chloro-1,3-dimethyluracil, 97%
Codice prodotto. 11425083
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425083 5 g 5g
11415083 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425083 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12755.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6972-27-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6972-27-6
Formula molecolare C6H7ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 174.58
Numero MDL MFCD00038066
InChI Key VATQPUHLFQHDBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-1,3-dimethyluracil, 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1,3-dimethyl-6-chlorouracil, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl, 6-chloro-2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4-1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, acmc-209oan, 1,3-dimethyl-4-chlorouracil
PubChem CID 81442
IUPAC Name 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C(Cl)=CC(=O)N(C)C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Punto di fusione 109°C to 111°C
Quantità 5 g
Beilstein 144393
Peso formulazione 174.59
Percent Purity 97%