Learn More
6-Chloro-1,3-dimethyluracil, TRC
Codice prodotto. 30366374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366374 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5960401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
CAS 6972-27-6
Formula molecolare C6H7ClN2O2
Quantità 1 g
Sinonimo 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-6-chlorouracil, 4-Chloro-1,3-dimethyluracil, 6-Chloro-1,3-dimethyl-2,4-dioxopyrimidine, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione, 6-Chloro-1,3-dimethyluracil, NSC 61919
InChI Formula InChI=1S/C6H7ClN2O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,1-2H3
SMILES CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)Cl
IUPAC Name 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 174.58
Peso formulazione 174.0196