Learn More
6-Chloro-2-benzoxazolethiol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10581521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581521 5 g Bottiglia in vetro 5g
10247130 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297300050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22876-20-6 | Molecular Formula: C7H4ClNOS | Molecular Weight: 185.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22876-20-6
Formula molecolare C7H4ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 185.63
Numero MDL MFCD01456482
InChI Key HAASPZUBSZGCKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-1,3-benzoxazole-2-thiol, 6-chloro-2-mercaptobenzoxazole, 6-chloro-2-benzoxazolethiol, 6-chlorobenzo d oxazole-2-thiol, 2-mercapto-6-chlorobenzoxazole, 6-chlorobenzoxazole-2 3h-thione, 6-chlorobenzo d oxazole-2 3h-thione, 6-chloro-benzooxazole-2-thiol, pubchem8714, 6-chlorobenzoxazole-2-thiol
PubChem CID 2119214
IUPAC Name 6-chloro-3H-1,3-benzoxazole-2-thione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)OC(=S)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-2-benzoxazolethiol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 229.0°C to 232.0°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in solutions of bases,soluble in ethanol
Peso formulazione 185.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles