Learn More
6-Chloro-2-hexanone, 98%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Chloro-2-hexanone |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow to Brown |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | H3CCO(CH2)4Cl |
| Indice di rifrazione | 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589nm) |
| Vedi altri risultati |