Learn More
6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid |
| CAS | 1072946-50-9 |
| Formula molecolare | C6H7BClNO3 |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | B-(6-Chloro-2-methoxy-3-pyridinyl)boronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7BClNO3/c1-12-6-4(7(10)11)2-3-5(8)9-6/h2-3,10-11H,1H3 |
| SMILES | OB(O)C1=C(OC)N=C(Cl)C=C1 |
| IUPAC Name | (6-chloro-2-methoxypyridin-3-yl)boronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 187.39 |
| Peso formulazione | 187.0208 |