Learn More
6-Chloro-2-methoxyquinoxaline, TRC
Codice prodotto. 30137046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137046 1 g 1g
30008373 100 mg 100mg
30003503 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137046 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC1123601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104152-39-8
Formula molecolare C9H7ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 194.62
Sinonimo 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
IUPAC Name 6-chloro-2-methoxyquinoxaline
SMILES COc1cnc2cc(Cl)ccc2n1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7ClN2O/c1-13-9-5-11-8-4-6(10)2-3-7(8)12-9/h2-5H,1H3
Peso formulazione 194.0247