Learn More
6-chloro-3,4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10314302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10314302 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10314302 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW00590EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 6-chloro-3, 4-dihydro-2H-1-benzothiin-4-one
CAS 13735-12-1
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H7ClOS
Numero MDL MFCD00052997
Quantità 10 g
Sinonimo 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
InChI Key OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
IUPAC Name 6-chloro-2,3-dihydrothiochromen-4-one
Molecular Weight (g/mol) 198.664
PubChem CID 248065
Peso formulazione 198.67
Percent Purity 97%