Learn More
6-Chloro-3-Methyluracil, TRC
Codice prodotto. 30352630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30352630 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30352630 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC369665100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-3-Methyluracil
CAS 4318-56-3
Formula molecolare C5 H5 Cl N2 O2
Quantità 100 g
Sinonimo 3-Methyl-6-Chlorouracil, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-Dione, 6-Chloro-3-Methylpyrimidine-2,4-Dione, 6-Chloro-3-Methyluracil, 6-Chloro-3-Methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione
InChI Formula InChI=1S/C5H5ClN2O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,1H3,(H,7,10)
SMILES Cn1C(=O)Nc(=Cc1=O)Cl
IUPAC Name 6-chloro-3-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 160.56
Peso formulazione 160.004