Learn More
6-Chloro-5-nitro-2-picoline, 98%
Codice prodotto. 10609863 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10609863 5 g Bottiglia in vetro 5g
10631653 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10609863 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 360830050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 56057-19-3 | C6H5ClN2O2 | 172.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56057-19-3
Formula molecolare C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.5
Numero MDL MFCD03085820
InChI Key UIEVSGOVFXWCIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-5-nitro-2-picoline, 2-chloro-3-nitro-6-methylpyridine, 2-chloro-3-nitro-6-picoline, 2-chloro-3-nitro-6-methyl pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-chloro-6-methyl-3-nitro, 2-chloro-6-methyl-3-nitropyridine?, pubchem6175, acmc-209lqq
PubChem CID 1268230
IUPAC Name 2-chloro-6-methyl-3-nitropyridine
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 6-Chloro-5-nitro-2-picoline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 74°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 172.5
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Chloro-5-nitro-2-picoline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.