Learn More
6-Chloro-7-deazapurine, TRC
Codice prodotto. 30350861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30350861 10 g 10g
30356038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30350861 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36517510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3680-69-1
Formula molecolare C6 H4 Cl N3
Molecular Weight (g/mol) 153.57
Sinonimo 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (6CI, 8CI, ACI), 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-chloro- (7CI, 9CI), 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine (ACI), 4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin, 4-Chloropyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-deazapurine, NSC 64952
IUPAC Name 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES Clc1ncnc2[nH]ccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-7-deazapurine
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-1-2-8-6(4)10-3-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Peso formulazione 153.0094