Learn More
6-Chloro-7-iodo-deazapurine, 96%
Codice prodotto. 13571630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13571630 5 g 5g
13561630 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13571630 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448850050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123148-78-7 | C6H3ClIN3 | 279.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123148-78-7
Formula molecolare C6H3ClIN3
Molecular Weight (g/mol) 279.47
InChI Key CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-iodo-7-deazapurine, 4-chloro-5-iodo-7h-pyrrol 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodopyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-iodo, acmc-20agy2, amtns039, 6-chloro-7-iod-7-deazapurine
PubChem CID 14809281
IUPAC Name 4-chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
Punto di fusione 179°C to 183°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 279.47
Percent Purity 96%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Chloro-7-iodo-deazapurine