Learn More
6-Chloro-7-methyl-5-nitroquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Chloro-7-methyl-5-nitroquinoline |
| CAS | 86984-28-3 |
| Formula molecolare | C10 H7 Cl N2 O2 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H7ClN2O2/c1-6-5-8-7(3-2-4-12-8)10(9(6)11)13(14)15/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2ncccc2c(c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 6-chloro-7-methyl-5-nitroquinoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 222.63 |
| Peso formulazione | 222.0196 |