Learn More
6-Chloro-7-methylquinoline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Chloro-7-methylquinoline |
| CAS | 86984-27-2 |
| Formula molecolare | C10 H8 Cl N |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-10-8(6-9(7)11)3-2-4-12-10/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc2ncccc2cc1Cl |
| IUPAC Name | 6-chloro-7-methylquinoline |
| Molecular Weight (g/mol) | 177.63 |
| Peso formulazione | 177.0345 |