Learn More
6-Chloro-7-methylquinoline, TRC
Codice prodotto. 30349143
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30349143 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30349143 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC369350100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-7-methylquinoline
CAS 86984-27-2
Formula molecolare C10 H8 Cl N
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-5-10-8(6-9(7)11)3-2-4-12-10/h2-6H,1H3
SMILES Cc1cc2ncccc2cc1Cl
IUPAC Name 6-chloro-7-methylquinoline
Molecular Weight (g/mol) 177.63
Peso formulazione 177.0345