Learn More
6-chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic acid amide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10069401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10069401 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10069401 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00766DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-imidazo[2, 1-b]thiazole-5-sulfonic acid amide
CAS 112582-89-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H4ClN3O2S2
Numero MDL MFCD03659721
Quantità 1 g
Sinonimo 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonamide, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonic acid amide, acmc-1caav, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonamide, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-sulfonamide
InChI Key ZVRHRYRTZTWAHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)N)Cl
IUPAC Name 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 237.676
PubChem CID 2779839
Peso formulazione 237.69
Percent Purity 97%