Learn More
6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide, TRC
Codice prodotto. 30354810
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30354810 100 mg -
30366258 10 mg -
30363395 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30354810 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC383335100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112582-89-5
Formula molecolare C5H4N3O2S2Cl
Molecular Weight (g/mol) 237.69
IUPAC Name 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1c(Cl)nc2sccn12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-imidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonic Acid Amide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H4ClN3O2S2/c6-3-4(13(7,10)11)9-1-2-12-5(9)8-3/h1-2H,(H2,7,10,11)
Peso formulazione 236.9433