Learn More
6-Chloro-pyrimidine-2,4-diamine, TRC
Codice prodotto. 30363549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30363549 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30363549 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3809505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 156-83-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H5 Cl N4
Quantità 5 g
Sinonimo Pyrimidine, 2,4-diamino-6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-2,4-pyrimidinediamine, 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-Diamino-4-chloropyrimidine, 4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine, 6-Chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, NSC 8818
InChI Formula InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)n1
IUPAC Name 6-chloropyrimidine-2,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 144.56
Peso formulazione 144.0203
Percent Purity >95%