Learn More
6-Chlorohexanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30357207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357207 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3685351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chlorohexanoic Acid
CAS 4224-62-8
Formula molecolare C6H11ClO2
Quantità 1 g
Sinonimo 6-Chlorocaproic Acid, epsilon-Chlorocaproic Acid
InChI Formula InChI=1S/C6H11ClO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)CCCCCCl
IUPAC Name 6-chlorohexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 150.6
Peso formulazione 150.0448