Learn More
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 97%
Codice prodotto. 15456047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456047 5 g 5g
15446047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33234.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6188-25-6 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6188-25-6
Formula molecolare C7H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 152.581
Numero MDL MFCD05663807
InChI Key XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridine
PubChem CID 2764328
IUPAC Name 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Punto di fusione 80°C to 82°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 152.58
Percent Purity 97%