Learn More
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10662463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10662463 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10447062 1 g Amber Glass Bottle 1g
10603455 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10662463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB05853CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 150020-64-7
Formula molecolare C5H2Cl2N2O2S2
Molecular Weight (g/mol) 257.103
InChI Key APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799717
IUPAC Name 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyl chloride
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
Peso formulazione 257.12
Percent Purity 97%