Learn More
6-Chloroindole, 99%
Codice prodotto. 11460048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460048 5 g 5g
11450048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460048 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23650.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17422-33-2 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17422-33-2
Formula molecolare C8H6ClN
Molecular Weight (g/mol) 151.59
Numero MDL MFCD00005681
InChI Key YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
IUPAC Name 6-chloro-1H-indole
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloroindole
Punto di fusione 87°C to 90°C
Quantità 5 g
Beilstein 112345
Peso formulazione 151.6
Percent Purity 99%