Learn More
6-Chloroindolin-2-one, Mikromol™
Descrizione
6-Chloroindolin-2-one
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 6-Chloroindolin-2-one |
| CAS | 56341-37-8 |
| Nomi componenti o analita | 6-Chloroindolin-2-one |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H6 Cl N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2H-Indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro-, 6-Chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chloro-2-indolinone, 6-Chloro-2-oxindole, 6-Chloro-2-oxoindoline, 6-Chlorooxindole |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11) |
| SMILES | Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC Name | 6-chloroindolin-2-one |
| Vedi altri risultati |