Learn More
6-(chloromethyl)benzothiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11946791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11946791 1 g 1g
11956791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 441350010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 149440-49-3
Formula molecolare C8H6ClNS
Molecular Weight (g/mol) 183.66
InChI Key WVJSICZOZHJCLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloromethyl benzo d thiazole, 6-chloromethyl benzothiazole, benzothiazole, 6-chloromethyl, 6-chloromethyl-1,3-benzothiazole, acmc-20n5pd, 6-chloromethylbenzothiazole
PubChem CID 22905771
IUPAC Name 6-(chloromethyl)-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1CCl)SC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Chloromethyl)benzothiazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50°C to 52°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 183.66
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-(Chloromethyl)benzothiazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.