Learn More
6-Chlorooxindole, 98%
Codice prodotto. 11434217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11434217 100 g 100g
11414217 5 g 5g
11424217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11434217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19674.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56341-37-8 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56341-37-8
Formula molecolare C8H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 167.592
Numero MDL MFCD00209962
InChI Key CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chlorooxindole, 6-chloroindolin-2-one, 6-chloro-2-oxindole, 6-chloro-2-indolinone, 6-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-chloro 2-oxindole, 2h-indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro, 6-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-chloroindole-2 3h-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one
PubChem CID 736344
IUPAC Name 6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)Cl)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chlorooxindole
Punto di fusione 195°C to 199°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 167.6
Percent Purity 98%