Learn More
6-Chloropurine 2'-deoxyriboside, 97%
Codice prodotto. 15476619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15476619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15476619 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64871.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4594-45-0 | C10H11ClN4O3 | 270.673 g/mol
6-Chloropurine 2'-deoxyriboside is used in the synthesis of 9-(2,3-dideoxy-2-fluoro-beta-D-threo-pentofuranosyl)adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
6-Chloropurine 2′-deoxyriboside is used in the synthesis of 9-(2,3-dideoxy-2-fluoro-beta-D-threo-pentofuranosyl)adenine.
Notes
Light sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4594-45-0
Formula molecolare C10H11ClN4O3
Molecular Weight (g/mol) 270.673
Numero MDL MFCD00083282
InChI Key PGEULCIODBNODW-FSDSQADBSA-N
Sinonimo 6-chloro-9-2'-deoxy-b-d-ribofuranosyl purine
PubChem CID 92132234
IUPAC Name (2R,3R,5R)-5-(6-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES C1C(C(OC1N2C=NC3=C2N=CN=C3Cl)CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Colore White
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 270.67
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropurine 2-deoxyriboside