Learn More
6-Chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside, TRC
Codice prodotto. 30368733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
500 g
Dimensione della confezione:
1g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368733 10 g -
30364425 1 g 1g
30356572 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30368733 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37990010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5399-87-1
Formula molecolare C10 H11 Cl N4 O4
Molecular Weight (g/mol) 286.67
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-chloropurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(Cl)ncnc23
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H11ClN4O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Peso formulazione 286.0469