Learn More
6-Chloropurine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16419416
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16419416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419416 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0247
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Colore White to Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H3ClN4
Quantità 100 mg
Sinonimo 6-Chloro-9H-purine
Informazioni di solubilità DMSO : 27.5 mg/mL (177.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3 mg/mL (19.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2NC=NC2=NC=N1
Molecular Weight (g/mol) 154.56
Peso formulazione 154.56
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only