Learn More
6-Chloropurine riboside, 99+%
Codice prodotto. 10781111 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10781111 1 g Bottiglia in vetro 1g
10176823 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10781111 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226450010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5399-87-1 | C10H11ClN4O4 | 286.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5399-87-1
Formula molecolare C10H11ClN4O4
Molecular Weight (g/mol) 286.67
Numero MDL MFCD00005738
InChI Key XHRJGHCQQPETRH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 6-chloropurine riboside, chloropurine riboside, 2r,3r,4s,5r-2-6-chloro-9h-purin-9-yl-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diol, 6-chloropurine ribonucleoside, 6-chloropurine-9-riboside, 6-chloro-9-ribofuranosyl-9h-purine, 9h-purine, 6-chloro-9-ribofuranosyl, 6-chloropurineriboside, 6-chloro-9-beta-d-ribofuranosyl-9h-purine, 6-chloronebularine
PubChem CID 93003
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(6-chloropurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OCC1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(Cl)N=CN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloropurine riboside
Nota nome Pure
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 161°C to 163°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 286.66
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Fine Crystalline Powder