Learn More
6-Chloropurine, TRC
Codice prodotto. 30355179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355179 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30355179 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3798505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Formula molecolare C5 H3 Cl N4
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H3ClN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Clc1ncnc2[nH]cnc12
IUPAC Name 6-chloro-9H-purine
Molecular Weight (g/mol) 154.56
Peso formulazione 154.0046