Learn More
6-chloropyridazin-3-amine, Thermo Scientific™, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10502452
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10502452 10 g 10g
10260395 5 g 5g
10252573 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10502452 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB05877EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5469-69-2
Formula molecolare C4H4ClN3
Molecular Weight (g/mol) 129.55
Numero MDL MFCD00051506
InChI Key DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
IUPAC Name 6-chloropyridazin-3-amine
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloropyridazin-3-amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 129.55
Percent Purity 97%