Learn More
6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15491189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491189 5 g 5g
15401199 250 mg 250mg
15481189 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491189 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64129.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54087-03-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54087-03-5
Formula molecolare C6H4ClNO
Molecular Weight (g/mol) 141.554
Numero MDL MFCD09832941
InChI Key XTRLIKXVRGWTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloropicolinaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarbaldehyde, 6-chloro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-chloro, 2-chloro-6-formylpyridine, 6-chloro-2-formylpyridine, 2-chloropyridine-6-carboxaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, pubchem13323, chloropyridinecarbaldehyde
PubChem CID 10796848
IUPAC Name 6-chloropyridine-2-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Punto di fusione 69°C to 70°C
Colore White
Quantità 5 g
Beilstein 1446583
Peso formulazione 141.55
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder