Learn More
6-Chloropyridine-3-carbohydrazide, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10500943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10500943 10 g Amber Glass Bottle 10g
10365252 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10500943 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB07126EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 168893-66-1
Formula molecolare C6H6ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00221429
InChI Key BIECNFYNFQQRRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloronicotinohydrazide, 2-chloropyridine-5-carbohydrazide, 6-chloronicotinic acid hydrazide, pubchem18551, buttpark 9157-08, 2-chloro-5-hydrazinocarbonyl pyridine, 6-chloropyridine-3-carbohydrazide, 95+%, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, hydrazide
PubChem CID 2800177
IUPAC Name 6-chloropyridine-3-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloropyridine-3-carbohydrazide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 171.59
Percent Purity 95%