Learn More
6-chloropyrimidin-4(3H)-one, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10106812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10106812 1 g Amber Glass Bottle 1g
10091004 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10106812 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07170DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4765-77-9
Formula molecolare C4H3ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 130.531
InChI Key AXFABVAPHSWFMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-4-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ol, 4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4 1h-one, 6-chloropyrimidin-4 3h-one, 6-chloro-4-pyrimidinol, 6-chloro-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-chloro, 6-chloro-3,4-dihydro-4-oxopyrimidine, zlchem 18
PubChem CID 358318
IUPAC Name 6-chloro-1H-pyrimidin-4-one
SMILES C1=C(NC=NC1=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chloro-4-pyrimidinol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 130.53
Percent Purity 97%