Learn More
6-chloropyrimidine-2,4-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672255
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10672255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10672255 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10268DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 6-chloropyrimidine-2, 4-diamine
CAS 156-83-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C4H5ClN4
Numero MDL MFCD00006097
Quantità 1 g
Sinonimo 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
InChI Key QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
IUPAC Name 6-chloropyrimidine-2,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 144.562
PubChem CID 67432
Peso formulazione 144.56
Percent Purity 97%