Learn More
6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Codice prodotto. 17943636
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17943636 100 mg 100mg
17941506 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17943636 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0521.02
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Chloropyrimidine-2,4-diamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 156-83-2
Nomi componenti o analita 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H5 Cl N4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. B (EP), Minoxidil Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
SMILES Nc1cc(Cl)nc(N)n1
IUPAC Name 6-chloropyrimidine-2,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 144.56
Quantità 100 mg
Peso formulazione 144.0203 g/mol