Learn More
6-Chlorothiochroman-4-one, 98%
Codice prodotto. 11454053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454053 5 g 5g
11444053 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454053 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10304.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13735-12-1 | C9H7ClOS | 198.664 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13735-12-1
Formula molecolare C9H7ClOS
Molecular Weight (g/mol) 198.664
Numero MDL MFCD00052997
InChI Key OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
PubChem CID 248065
IUPAC Name 6-chloro-2,3-dihydrothiochromen-4-one
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Chlorothiochroman-4-one
Punto di fusione 65°C to 69°C
Quantità 5 g
Beilstein 124621
Peso formulazione 198.67
Percent Purity 98%