Learn More
6-Cyano-2-naphthol, TRC
Codice prodotto. 30368329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368329 10 g 10g
30350380 1 g -
30348893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30368329 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98198010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52927-22-7
Formula molecolare C11 H7 N O
Molecular Weight (g/mol) 169.18
IUPAC Name 6-hydroxynaphthalene-2-carbonitrile
SMILES Oc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Cyano-2-naphthol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H
Peso formulazione 169.0528