Learn More
6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione, 98%
Codice prodotto. 15490307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490307 50 mg 50mg
15470307 10 mg 10mg
15480307 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63472.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist | CAS: 115066-14-3 | C9H4N4O4 | 232.155 g/mol
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115066-14-3
Formula molecolare C9H4N4O4
Molecular Weight (g/mol) 232.155
Numero MDL MFCD00069232
InChI Key RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cnqx, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, unii-6ote87sccw, 7-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile, 6ote87sccw, 3h cnqx, 6-cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline, 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile, 6-quinoxalinecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxo, 2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile
PubChem CID 3721046
ChEBI CHEBI:34468
IUPAC Name 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydroquinoxaline-6-carbonitrile
SMILES C1=C(C(=CC2=C1NC(=O)C(=O)N2)[N+](=O)[O-])C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Punto di fusione >300°C
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Beilstein 5821072
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO to 100mM
Peso formulazione 232.16
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Solid