Learn More
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, TRC
Codice prodotto. 30366011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366011 25 mg -
30360253 5 mg 5mg
30357245 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30366011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC98200025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115066-14-3
Formula molecolare C9 H4 N4 O4
Molecular Weight (g/mol) 232.15
IUPAC Name 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydroquinoxaline-6-carbonitrile
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Peso formulazione 232.0233