Learn More
6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine, 95%
Codice prodotto. 15437587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15437587 5 g 5g
15427587 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15437587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35854.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 106850-34-4 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106850-34-4
Formula molecolare C8H5N3
Molecular Weight (g/mol) 143.149
Numero MDL MFCD06659603
InChI Key LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764471
IUPAC Name imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto di fusione 161°C to 163°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 148.15
Percent Purity 95%