Learn More
6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, TRC
Codice prodotto. 30133019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133019 1 g 1g
30003924 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133019 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9880651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14818-35-0
Formula molecolare C12 H16 O2
Molecular Weight (g/mol) 192.25
Sinonimo 2H-Pyran-2-one, 6-cyclohexyl-4-methyl-, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone
IUPAC Name 6-cyclohexyl-4-methylpyran-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Peso formulazione 192.115