Learn More
6-Diamino-1-methyluracil, TRC
Codice prodotto. 30365271
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365271 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30365271 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4165455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Diamino-1-methyluracil
CAS 6972-82-3
Formula molecolare C5H8N4O2
Quantità 5 g
Sinonimo 5,6-Diamino-1-methyl-uracil, 3-Methyl-4,5-diaminouracil, 4,5-Diamino-3-methyluracil, 5,6-Diamino-1-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4-dione, NSC 62597
InChI Formula InChI=1S/C5H8N4O2/c1-9-3(7)2(6)4(10)8-5(9)11/h6-7H2,1H3,(H,8,10,11)
SMILES NC(C(NC1=O)=O)=C(N1C)N
IUPAC Name 5,6-diamino-1-methylpyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 156.14
Peso formulazione 156.0647