Learn More
6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10681825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10681825 1 g Amber Glass Bottle 1g
10370643 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10092444 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10681825 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07193DA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 578726-67-7
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.24
Numero MDL MFCD06200894
InChI Key PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-diethylamino pyridine-3-carbaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinylaldehyde, 6-diethylamino nicotinaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 2794806
IUPAC Name 6-(diethylamino)pyridine-3-carbaldehyde
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%