Learn More
6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-benzimidazole, TRC
Codice prodotto. 30387133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30387133 10 mg
30380624 50 mg
30378161 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30387133 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD45171810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 721924-06-7
Formula molecolare C17H17F2N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 397.4
Sinonimo Pantoprazole EP Impurity
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(OC(F)F)cc3n2C)c1OC
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Difluoromethoxy)-2-(((3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-8-10(26-16(18)19)4-5-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Peso formulazione 397.0908