Learn More
6-Dimethylaminopurine, TRC
Codice prodotto. 30012736
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012736 250 mg 250mg
30005990 500 mg 500mg
30011201 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012736 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD461900250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 938-55-6
Formula molecolare C7 H9 N5
Molecular Weight (g/mol) 163.18
Sinonimo 9H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N,N-dimethyl- (9CI), Adenine, N,N-dimethyl- (8CI), Adenine, N6,N6-dimethyl- (6CI), N,N-Dimethyl-9H-purin-6-amine (ACI), Purine, 6-(dimethylamino)- (7CI), 6,6-Dimethyladenine, 6-(Dimethylamino)purine, 6-DMAP, Dimethyladenine, DMAP, N,N-Dimethyl-6-aminopurine, N,N-Dimethyladenine, N6,N6-Dimethyladenine, NSC 401568
IUPAC Name N,N-dimethyl-7H-purin-6-amine
SMILES CN(C)c1ncnc2nc[nH]c12
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Dimethylaminopurine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H9N5/c1-12(2)7-5-6(9-3-8-5)10-4-11-7/h3-4H,1-2H3,(H,8,9,10,11)
Peso formulazione 163.0858