Learn More
6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11976011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11976011 1 g 1g
11996011 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11976011 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 352525-98-5
Formula molecolare C12H13BO3
Molecular Weight (g/mol) 216.04
Numero MDL MFCD03427009
InChI Key INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
PubChem CID 4641693
IUPAC Name (6-ethoxynaphthalen-2-yl)boronic acid
SMILES CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 238.5°C to 243.3°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 216.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.