Learn More
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30388197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30388197 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30388197 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE899645100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
CAS 1016813-34-5
Formula molecolare C8H9N3
Quantità 100 mg
Sinonimo 6-(Ethylamino)-3-pyridinecarbonitrile
InChI Formula InChI=1S/C8H9N3/c1-2-10-8-4-3-7(5-9)6-11-8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCNc1ccc(cn1)C#N
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Peso formulazione 147.0796