Learn More
6-Ethynylquinoxaline, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10644575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10644575 1 g Amber Glass Bottle 1g
10453295 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10644575 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC11747DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 442517-33-1
Formula molecolare C10H6N2
Molecular Weight (g/mol) 154.172
Numero MDL MFCD08435845
InChI Key QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18525704
IUPAC Name 6-ethynylquinoxaline
SMILES C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Ethynylquinoxaline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 97%