Learn More
6-Fluoro-1-indanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11954861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11954861 5 g 5g
11934861 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11954861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1481-32-9
Formula molecolare C9H7FO
Molecular Weight (g/mol) 150.15
Numero MDL MFCD01318147
InChI Key LVUUCFIQQHEFEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-fluoro-1-indanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-fluoro-indan-1-one, 6-fluoroindan-1-one, 6-fluroro-1-indanone, 1h-inden-1-one, 6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoroindanone, 6fluoro-1-indanone, pubchem8856, acmc-1bwfy
PubChem CID 1519464
IUPAC Name 6-fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES FC1=CC2=C(CCC2=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluoro-1-indanone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58°C to 61°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 150.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Fluoro-1-indanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.