Learn More
6-Fluoro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10223432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10223432 1 g 1g
10457944 5 g 5g
10374632 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10223432 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW05178DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 21243-18-5
Formula molecolare C9H7FOS
Molecular Weight (g/mol) 182.212
Numero MDL MFCD00078488
InChI Key NBBGHADNMPMHST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-fluorothio-4-chromanone, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-fluorothiochroman-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,6-fluoro-2,3-dihydro, 6-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-fluoro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, maybridge1_007680, 6-fluoro-4-oxothiochroman
PubChem CID 2737521
IUPAC Name 6-fluoro-2,3-dihydrothiochromen-4-one
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)F
Specifica
Materiale o nome chimico 6-Fluoro-2, 3-dihydro-4H-thiochromen-4-one
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 95%